Learn More
PEPperCHIP™ MKS-Virus Proteom-Mikroarray
MKS-Virus Proteom-Mikroarray mit 2332 virenspezifischen Peptiden, die doppelt bedruckt sind. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
Marca: PEPperCHIP™ SPC.009.001
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Microarray-Inhalt: Das Genom Polyprotein des Maul- und Klauenseuche Virus zerspaltet in 15 Ketten: Leader Protease, Protein VP0, Protein VP4, Protein VP2, Protein VP3, Protein VP1, Protein 2A, Protein 2B, Protein 2C, Protein 3A, Protein 3B-1, Protein 3B-2, Protein 3B-3, Picornain 3C, RNA-gerichtete RNA-Polymerase 3D-POL
- Peptidlänge/Überlappung: 15 aa/ 14 aa
- Anzahl Peptide: 2332 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Especificaciones
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
1 Objektträger | |
1 mm | |
Transparent | |
Individueller Barcode für jedes Microarray | |
Hochdichtes Peptid-Mikroarray | |
Unsteril |
1 Array-Kopie pro Mikroarray | |
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck | |
ISO 9001:2015 | |
RUO | |
Mikroglas | |
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung | |
75,4 x 25 mm |