Learn More
Gilac™ Food Specimen Containers with Lids
Food Specimen Containers with Lids are designed especially for storing food specimen samples complying with HACCP catering standards. Markings do not wash off, even in the machine.
66.00 CHF - 178.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | HACCP Food Container |
---|---|
Material | HDPE |
Farbe | Assorted |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17958671
|
Gilac™
G160450 |
3 L | 5 Pk. |
66.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17958821
|
Gilac™
G160470 |
3 L | 7 Pk. |
92.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17948851
|
Gilac™
G160440 |
8 L | 5 Pk. |
128.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17918531
|
Gilac™
G160480 |
8 L | 7 Pk. |
178.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Pack of food specimen containers.
- Containers especially for storing food specimen samples complying with HACCP catering standards.
- Markings do not wash off, even in the machine.
Spezifikation
HACCP Food Container | |
HDPE | |
Assorted |