Learn More
Gilac™ Food Contact Certified Pallet
Food Contact Certified Pallet is ideal for equipping preparation area cold rooms.
137.00 CHF - 474.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Aero Tote Palette
Farbe Black
Zertifizierung/Konformität Food Contact Certified
Höhe (angloamerikanisch) 4.7 in.
Höhe (metrisch) 120 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17958551
Unterlagen ansehen
Gilac™
G052262
600 x 400 x 120 mm
137.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17918571
Unterlagen ansehen
Gilac™
G052261
800 x 1200 x 120 mm
474.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Food contact certified plastic pallet.
  • Ideal for equipping preparation area cold rooms.
  • Load capacity when stationary: 600 kg
  • Load capacity in motion: 400 kg
  • Storage prohibited on racks: the pads of the pallets are incompatible with the rails of the racks.
Spezifikation
Spezifikation
Aero Tote Palette
Food Contact Certified
120 mm
Black
4.7 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Food Contact Certified Pallet