Learn More
Folinsäure Calciumsalz Pentahydrat, 95.0-105.0 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10751311
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Folinsäure Calciumsalz Pentahydrat, 95.0-105.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10751311 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10751311
Marke: Thermo Scientific Acros 230310010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6035-45-6 | C20H21CaN7O7·5H2O | 601.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6035-45-6
Summenformel C20H21CaN7O7·5H2O
Molekulargewicht (g/mol) 601.58
MDL-Nummer MFCD00149465
InChI-Schlüssel NPPBLUASYYNAIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym folinic acid calcium pentahydrate
PubChem CID 131674093
IUPAC-Name Kalzium;4-[4-[(2-amino-5-formyl-4-oxido-7,8-dihydro-6H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]-5-hydroxy-5-oxopentanoat;pentahydratMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES C1C(N(C2=C(N1)N=C(N=C2[O-])N)C=O)CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)[O-])C(=O)O.O.O.O.O.O.[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Folinic acid, calcium salt pentahydrate
Namenshinweis 95.0-105.0%
Schmelzpunkt 240.0°C to 250.0°C
Farbe weiß-gelb bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 4249
Spezifische Drehung + 14.30
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble in water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 601.58
Reinheit (%) 95 to 105%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459643 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2024 Catalog Number230312500,230310010
ChargennummerA0396235 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number230312500,230310010
ChargennummerA0402931 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number230312500,230310010
ChargennummerA0415009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number230312500,230310010
ChargennummerA0445087 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/09/2022 Catalog Number230312500,230310010
Name des Produkts
Folinsäure Calciumsalz Pentahydrat, 95.0-105.0 %, Thermo Scientific Chemicals >