Learn More
Thermo Scientific Chemicals Folsäure, 96-102 %, rein Artikelnummer.: 10563001
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Folsäure, 96-102 %, rein
Artikelnummer. 10563001 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10563001
Marke: Thermo Scientific Chemicals 216630100
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 59-30-3 | C19H19N7O6 | 441.4 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-30-3
Summenformel C19H19N7O6
Molekulargewicht (g/mol) 441.4
MDL-Nummer MFCD00079305
InChI-Schlüssel OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Synonym folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
IUPAC-Name (2S)-2-[[4-[(2-Amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentandisäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Folic acid
Namenshinweis Pure
Schmelzpunkt 250.0°C
Farbe Gelb bis orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Merck Index 15, 4248
Spezifischer Drehzustand + 20.00 (20.00°C c=1,0.1N NaOH)
Spezifische Drehung + 20.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.6mg/l (25°C). Other solubilities: soluble to about 1% in boiling water,soluble in diluted acids and alkalis,soluble in hot diluted hcl and h2so4,relatively soluble in acetic acid,phenol,pyridin,of alkali hydroxides and ca
Formelmasse 441.4
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0467473 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Artikelnummer216632500,216630100,216630500
ChargennummerA0466318 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Artikelnummer216632500,216630100,216630500
ChargennummerA0463393 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Artikelnummer216632500,216630100,216630500
ChargennummerA0459463 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Artikelnummer216632500,216630100,216630500
ChargennummerA0453797 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer216632500,216630100,216630500
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Folsäure, 96-102 %, rein >