Learn More
MULTIROIR Klappbarer Transportwagen
Klappbarer Transportwagen
Marke:  MULTIROIR 65022
Artikelnummer. 17256850
  • 272.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
  • Verstärktes PP-Oberteil, 35 mm dick
  • Geräuscharme Laufrollen, Durchmesser 100 mm
  • 2 feststehende Rollen und 2 Schwenkrollen mit Bremse
  • Tragfähigkeit 250/300 kg
  • Kleines Modell, ideal für 600 x 400 Euro-Behälter
  • Lieferung erfolgt zerlegt, einfach zu montieren
Spezifikation
Spezifikation
250/300 kg
74 x 50 cm
Für 600 x 400 Euro-Behälter
Schwarz
Transport aller Produktarten
250 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MULTIROIR Klappbarer Transportwagen > 74 x 50 cm