Learn More
Heathrow Scientific Falt- und zusammensteckbare Röhrchengestelle
Eine wirtschaftliche und langlebige Lösung für die Lagerung von Reagenzgläsern
14.80 CHF - 17.95 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Röhrchengestell |
---|---|
Beschreibung | Falt- und zusammensteckbares Röhrchengestell |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Aufnahmevermögen | Röhrchen |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Positionen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Positionen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16223812
|
Heathrow Scientific
HS243071B |
40 | Blau |
17.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16233812
|
Heathrow Scientific
HS243071R |
40 | Rot |
15.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16243812
|
Heathrow Scientific
HS243071W |
40 | Weiß |
15.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16253812
|
Heathrow Scientific
HS243071Y |
40 | Gelb |
15.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16203822
|
Heathrow Scientific
HS243077B |
60 | Blau |
14.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16213822
|
Heathrow Scientific
HS243077R |
60 | Rot |
14.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16223822
|
Heathrow Scientific
HS243077W |
60 | Weiß |
14.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16263812
|
Heathrow Scientific
HS243073B |
90 | Blau |
14.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16273812
|
Heathrow Scientific
HS243073R |
90 | Rot |
14.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16283812
|
Heathrow Scientific
HS243073W |
90 | Weiß |
14.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16293812
|
Heathrow Scientific
HS243073Y |
90 | Gelb |
14.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Kompatibel mit 5–30 ml-Reagenzgläsern
- Polypropylen-Gestelle werden flach in einem Stück geliefert
- Einfach zusammensetzbar, einfach faltbar und zusammensteckbar
- Durch die offene Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
- Die Gestaltung des Gestells ist für die Röhrchenstabilität optimiert
- Kann in Wasserbädern verwendet werden
- Autoklavierbar
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
50/Karton | |
0,35 lb. |
Falt- und zusammensteckbares Röhrchengestell | |
Röhrchen | |
Nein | |
Halter von Reagenzgläsern | |
1/Packung |