Learn More
Heathrow Scientific™ Falt- und zusammensteckbare Röhrchengestelle
Eine wirtschaftliche und langlebige Lösung für die Lagerung von Reagenzgläsern
Marke: Heathrow Scientific™ HS243071B
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Kompatibel mit 5–30 ml-Reagenzgläsern
- Polypropylen-Gestelle werden flach in einem Stück geliefert
- Einfach zusammensetzbar, einfach faltbar und zusammensteckbar
- Durch die offene Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
- Die Gestaltung des Gestells ist für die Röhrchenstabilität optimiert
- Kann in Wasserbädern verwendet werden
- Autoklavierbar
Spezifikation
Röhrchengestell | |
4 x 10 | |
Blau | |
Polypropylen | |
Nein | |
Halter von Reagenzgläsern | |
1/Packung | |
9,8 x 4,2 x 2,8 in. | |
9,8 in. | |
4,2 in. | |
2,8 in. | |
0,35 lb. |
Falt- und zusammensteckbares Röhrchengestell | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen | |
40 | |
Unsteril | |
50/Karton | |
9,8 x 4,2 x 2,8 in. | |
24,9 cm | |
10,8 cm | |
7,2 cm | |
20 mm |