Learn More
Velp Scientifica™ Gekühlter Inkubator mit FOC 200I-Verbindung
Der Kühlthermostat der Klasse A+ verfügt über ein automatisches Thermoregulierungssystem, um optimale thermische Homogenität und Stabilität zu gewährleisten. Das 200I verfügt über eine interne transparente Tür für die Probenbeobachtung ohne die Gefahr von Temperaturschwankungen.
Marke: Velp Scientifica™ F10400543
2056.82 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermoregulierung und Stabilität
- Das automatische Thermoregulierungssystem gewährleistet optimale thermische Homogenität und Stabilität (± 0,5 °C)
- Interne transparente Tür zur Probenbeobachtung ohne Temperaturänderungen
- Wählbare Inkubationstemperatur und Arbeitsbereich von 3 °C bis 50 °C.
- Gleichmäßige Temperatur durch VELP Belüftungstechnologie
- Umweltfreundliches Kühlsystem mit Energieeffizienzklasse A+
- Niedrige Betriebskosten
Zuverlässig und einfach zu steuern
- Intuitive digitale Benutzeroberfläche mit drei Tasten für die einfache Einrichtung des Geräts
- Für bis zu 4 VELP Respirometer-Systeme (4 BSB-Sensorsysteme 6 oder 1 BSB-Sensorsystem 10)
- Interne Steckdosen zur Stromversorgung der Geräte
- Ständige Überwachung gemäß GLP (Gute Laborpraxis)
- Einstellbare Aufnahmezeit (bei Anschluss an VELP Ermes und TempSoft™)
- Optional TempSoft™ mit integrierter oberer/unterer Alarmschwelle
- Schnelle und einfache Kalibrierung
- 200 Liter Gesamtvolumen
Überwachung mit Velp Ermes
- Mit der Echtzeitsteuerung der FOC-Verbindung können Sie die täglichen manuellen Aufgaben und repetitiven Vorgänge reduzieren
- Datenprotokollierung und Einblicke sind auf dem Gerät verfügbar , um die Produktivität und Reproduzierbarkeit zu erhöhen
- Durch sofortige Benachrichtigungen und Warnmeldungen können sich Anwender immer über den Status ihrer Analyse informieren
- Profitieren Sie von Software-Updates und sofortiger Ad-hoc-Unterstützung, ohne dass spezialisiertes technisches Personal erforderlich ist
Steuerung über die TEMPSoft™ Software
- Steuern von bis zu 10 FOC-Verbindungen gleichzeitig
- Einstellen von Arbeitsrampen (verschiedene Zeiten und Temperaturen) und dem gewünschten Sollwert
- Überwachen der internen Temperatur mit einem fest zugeordneten Diagramm
- Exportieren von Daten in mehrere Formate
- Speichern von Testdaten gemäß GLP (Gute Laborpraxis)
Spezifikation
10 kg | |
Weiß | |
169 l | |
Keine Beleuchtung | |
Keine | |
3°bis 50 °C | |
Transparent (innen) | |
2 | |
±0,5 °C | |
±0,5 °C | |
600 x 540 x 1263 mm | |
1263 mm | |
21,7 in. | |
330 mm | |
50 kg | |
230 V |
CE-Konformitätserklärung | |
Nicht autoklavierbar | |
Kunststoff | |
3 | |
EU, Großbritannien optional | |
Digital, 3-stellig | |
Metall | |
Nein | |
±0,5 °C | |
25 Monate | |
50 in. | |
1070 mm | |
550 mm | |
110,2 lb. | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
12Stunden
5Minuten
4Sekunden
58Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%