Learn More
Cole-Parmer™ Kurze Glasbürste mit Schaumstoffspitzen
Kurze Glasbürste mit Schaumstoffspitzen – Ausgezeichnet für alle Weithalsflaschen, Kulturflaschen, Flaschen mit volumetrischen Graduierungen, Filter und viele andere Arten langer Kolben, Kannen und Flaschen.Die Bürsten sind robust, aber nicht abrasiv und spülmaschinenfest.Funktioniert sowohl mit Kunststoff- als auch mit Glasflaschen gleichermaßen gut.Mit heißem Wasser verwenden.Keine Reinigungsmittel erforderlich.
Marke:  Cole-Parmer™ 84552-14
Artikelnummer. 15798619
  • 12.76 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ergonomisch geformte, breite, flache Griffe – für einfaches Drehen der Bürste
  • Borsten aus Polypropylen und Schaumstoff, Draht und Kunststoffgriff
  • Abriebfest
  • Keine Reinigungsmittel erforderlich
  • Spülmaschinenfest
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen, Schaum
Reinigen von Glas- und Kunststoffflaschen, Kulturkolben, volumetrische Kolben, Filterkolben usw., Kannen und Zylinder
13 in.
Draht, Kunststoff
13 in.
2 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Kurze Glasbürste mit Schaumstoffspitzen > Kurze Glasbürste mit Schaumstoffspitze; Borstmaterial:Polypropylen und Schaum; Griffmaterial:Draht- und Kunststoffgriff