Learn More
Fisherbrand™ Schaumständer
Sicherer Halt von Mikrotiterröhrchen während des Mischprozesses. Velp Scientifica™ Schaumstoffständer für Mikrotiterröhrchen sind für den Einsatz mit Velp Scientifica ZX4 Advanced IR Vortexmischern vorgesehen.
Marke: Fisherbrand™ A00000015
32.62 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Weicher Schaumstoff zur Vermeidung von Brüchen
- Platte nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Schaumständer | |
Schwarz | |
CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4 Vortex Mischer |