Learn More
Brady™ Schaumstoffband
Doppelseitiges Schaumstoffband B-156 für den Innen- und Außenbereich ist auf beiden Seiten mit hochklebendem, hochscherigem Klebstoff aus Synthesekautschuk beschichtet und haftet auch auf den rauesten unebenen Oberflächen gut.
Marke: Brady™ 019811
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die minimale Anwendungstemperatur liegt bei 10 °C und der Betriebsbereich bei 10 bis 82 °C.
- Permanenter synthetischer Gummikleber
Spezifikation
Selbstklebendes Befestigungsband | |
Weiß | |
Polyethylen | |
32,92 m x 25 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Schaumstoffband > Größe (L x B): 32,92 m x 25 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur