Learn More
JULABO™ FN32 Refrigerated or Heating Circulator
JULABO FN32 Refrigerated or Heating Circulators have a larger bath than FN25 models and are made for use with natural refrigerant. Available as HE or HL models.
7400.10 CHF - 7910.10 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Kommunikation RS232
Kondensatortyp Luftgekühlt
Kühlleistung 0,45 kW (bei 20°C)
Flussrate 22 bis 26 l/min.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
17148528
Unterlagen ansehen
JULABO™
9212632N
HE Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17168528
Unterlagen ansehen
JULABO™
9312632N
HL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
The HighTech Series of JULABO Refrigerated or Heating Circulators provides a range of operating temperatures from -28°C to 200°C to -50°C to 200°C.
HE circulators include:
  • 4-speed centrifugal pressure or suction pump providing 22 to 26 L/min with pressures from 5.8 to 10.2 psi or suction from 2.9 to 5.8 psi
  • Smart-pump feature adjusts pump speed with changes to fluid viscosity
  • Comes with M16x1 male fittings with 8 mm and 12 mm hose barbs
  • Intelligent Cascade Control for self-optimizing temperature provides a stability of ±0.01°C
  • RS232 interface for PC integration
  • The bath float level switch provides an early warning for low liquid level
  • TFT display
  • Pt100 external sensor outlet for external measurement and control
  • Integrated programmer for 10 program steps
  • Port for optional analog interface
HL models include:
  • All HE features
  • LCD screen with numeric keypad for easy set point entry and easy to read product information
  • Expanded programming capability with 6 x 60 program steps
  • Stakei connectors for control of optional solenoid valve or HSP booster pump
Spezifikation
Spezifikation
CE
Luftgekühlt
22 bis 26 l/min.
-35°C bis +200°C
230 V, 50 Hz, 12 A
RS232
0,45 kW (bei 20°C)
Zentrifugal
1 Packung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
JULABO™ FN32 Refrigerated or Heating Circulator