Learn More
Applied Biosystems™ Fmoc-L-Arginine (Mtr), 10/Pk.
Dies sind Aminosäure-Kartuschen für den ABI™ 431-433 Peptid-Synthesizer.
Marke: Applied Biosystems™ 410633
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nur für Forschungszwecke
- Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Jede Packung enthält 10 Kartuschen. | |
433 A Peptid-Synthesizer | |
Peptidsynthesereagenzien |
Kartusche | |
Proteinsequenzierung und Peptidsynthese | |
Je 10 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Fmoc-L-Arginine (Mtr), 10/Pk. > 433A Peptid-Synthesizer