Learn More
Fluvoxamine maleate, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18073892
Zum Warenkorb hinzufügen
Fluvoxamine maleate, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18073892
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18073892
Marke: Tocris Bioscience 1033/50
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
5-HT reuptake inhibitor
Selective serotonin reuptake inhibitor; antidepressant. Binds to the human 5-HT transporter with a Ki of 1.6 nmol/l.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61718-82-9
Summenformel C19H25F3N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 434.41
MDL-Nummer MFCD00269809,MFCD00269809
InChI-Schlüssel LFMYNZPAVPMEGP-PIDGMYBPSA-N
Synonym (E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone-O-(2-aminoethyl)oxime maleate
PubChem CID 119090957
IUPAC-Name (2Z)-but-2-Enediosäure; (E)-(2-Aminoethoxy)({5-Methoxy-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]Pentyliden})Amin
SMILES OC(=O)\C=C/C(O)=O.COCCCC\C(=N/OCCN)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluvoxamine maleate
Menge 50 mg
Formelmasse 434.41
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fluvoxamine maleate, Tocris Bioscience™ >