Learn More
BRAND™ Trichter aus Glas mit Innenrillen
Die Brand™ Glastrichter mit Innenrillen bestehen aus Boro 3.3 Glas und sind eine ausgezeichnete Wahl für die schnelle Filtration.
544.00 CHF - 805.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Winkel | 60° |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle Filtration |
Menge | 1/Pckg. |
Produkttyp | Trichter |
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15211459
|
BRAND™
145616 |
80 mm |
646.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15597831
|
BRAND™
145631 |
150 mm |
805.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15221459
|
BRAND™
145619 |
100 mm |
728.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15201459
|
BRAND™
145611 |
70 mm |
544.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Geschliffener und feuerpolierter oberer Rand
- Kurzer Stiel
- Abgewinkelt um 60°
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 10 Stück
Specifications
Borosilikatglas | |
Schnelle Filtration | |
Trichter |
60° | |
1/Pckg. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.