Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres
Erzielen Sie die hellste Fluoreszenz mit carboxylatmodifizierten FluoSphere Mikrosphären, die in verschiedenen Farben und Partikelgrößen erhältlich sind.
Marke:  Invitrogen™ F20881
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11514796
  • 976.00 CHF / 2 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
Mit unserer umfangreichen Auswahl an FluoSpheres carboxylatmodifizierter Mikrosphären lassen sich Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS, Immunassays und andere Laboranwendungen einfach durchführen. FluoSphere Beads sind für die passive Adsorption oder aktive, kovalente Kupplung von Proteinen, Nukleinsäuren und Biomolekülen für Partikelauffanganwendungen einsetzbar. FluoSphere Mikrosphären sind mit proprietären Fluoreszenzfarbstoffen beladen, was sie zu den hellsten Mikrosphären auf dem Markt macht.
Visualisieren Sie die hellste Fluoreszenz für Laboranwendungen wie Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie, HTS, HCS und Zelltracing mit unseren FluoSphere Carboxylat-modifizierten Mikrosphären, die aus Polystyrol-Mikrosphären hergestellt und mit verschiedenen proprietären Farbstoffen beladen werden. Mit speziellen Färbemethoden können alle fluoreszierenden Farbstoffmoleküle in jeder Polystyrol-Mikrosphäre statt auf der Oberfläche des Beads enthalten sein. Diese Schutzumgebung innerhalb des Beads schützt den Farbstoff vor schädlichen Umwelteinflüssen, wie z. B. Photobleichung. Unsere Carboxylat-modifizierten Mikrosphären sind mit einem hydrophilen Polymer beschichtet, das mehrere Carbonsäuren für die kovalente Bindung von Liganden enthält. Für verschiedene Forschungszwecke und Experimente stehen verschiedene Partikelgrößen zur Verfügung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern.
Fluoreszenzmikroskopie
Carboxylat-modifizierte Mikrosphäre
FLUOSPHERES™
Carboxylat
Orange
Polystyrol
365/610 nm
2 ml
0,2 μm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3072300 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/10/2024 Catalog NumberF20881
Chargennummer2714440 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 Catalog NumberF20881
Chargennummer2575933 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2023 Catalog NumberF20881
Chargennummer2477463 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2022 Catalog NumberF20881
Chargennummer2448091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2022 Catalog NumberF20881
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres > 0,2 μm, Orange, 365/610, 2 ml