Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres
Erzielen Sie die hellste Fluoreszenz mit carboxylatmodifizierten FluoSphere Mikrosphären, die in verschiedenen Farben und Partikelgrößen erhältlich sind.
Marke:  Invitrogen™ F8792
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10378932
  • 1026.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit unserer umfangreichen Auswahl an FluoSpheres carboxylatmodifizierter Mikrosphären lassen sich Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS, Immunassays und andere Laboranwendungen einfach durchführen. FluoSphere Beads sind für die passive Adsorption oder aktive, kovalente Kupplung von Proteinen, Nukleinsäuren und Biomolekülen für Partikelauffanganwendungen einsetzbar. FluoSphere Mikrosphären sind mit proprietären Fluoreszenzfarbstoffen beladen, was sie zu den hellsten Mikrosphären auf dem Markt macht.
Visualisieren Sie die hellste Fluoreszenz für Laboranwendungen wie Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie, HTS, HCS und Zelltracing mit unseren FluoSpheres Carboxylat-modifizierten Mikrosphären, die aus Polystyrol-Mikrosphären hergestellt und mit verschiedenen proprietären Farbstoffen beladen werden. Mit speziellen Färbemethoden können alle fluoreszierenden Farbstoffmoleküle in jeder Polystyrol-Mikrosphäre statt auf der Oberfläche des Beads enthalten sein. Diese Schutzumgebung innerhalb des Beads schützt den Farbstoff vor schädlichen Umwelteinflüssen, wie z. B. Photobleichung. Unsere Carboxylat-modifizierten Mikrosphären sind mit einem hydrophilen Polymer beschichtet, das mehrere Carbonsäuren für die kovalente Bindung von Liganden enthält. Eine Reihe von Partikelgrößen ist für verschiedene Forschungszwecke und Experimente verfügbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Fluoreszenzmikroskopie
Carboxylat-modifizierte Mikrosphäre
FLUOSPHERES™
Carboxylat
Orange
Polystyrol
540/560 nm
1 ml
0,04 μm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2790055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2024 Catalog NumberF8792
Chargennummer2626238 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2023 Catalog NumberF8792
Chargennummer2544426 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2022 Catalog NumberF8792
Chargennummer2354394 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/06/2021 Catalog NumberF8792
Chargennummer2307367 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2021 Catalog NumberF8792
Name des Produkts
Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres > 0,04 μm, Orange, 540/560, 1 ml