Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres
Erzielen Sie die hellste Fluoreszenz mit carboxylatmodifizierten FluoSphere Mikrosphären, die in verschiedenen Farben und Partikelgrößen erhältlich sind.
Marke: Invitrogen™ F8809
Beschreibung
Mit unserer umfangreichen Auswahl an FluoSpheres carboxylatmodifizierter Mikrosphären lassen sich Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS, Immunassays und andere Laboranwendungen einfach durchführen. FluoSphere Beads sind für die passive Adsorption oder aktive, kovalente Kupplung von Proteinen, Nukleinsäuren und Biomolekülen für Partikelauffanganwendungen einsetzbar. FluoSphere Mikrosphären sind mit proprietären Fluoreszenzfarbstoffen beladen, was sie zu den hellsten Mikrosphären auf dem Markt macht.
Visualisieren Sie die hellste Fluoreszenz für Laboranwendungen wie Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie, HTS, HCS und Zelltracing mit unseren FluoSpheres Carboxylat-modifizierten Mikrosphären, die aus Polystyrol-Mikrosphären hergestellt und mit verschiedenen proprietären Farbstoffen beladen werden. Mit speziellen Färbemethoden können alle fluoreszierenden Farbstoffmoleküle in jeder Polystyrol-Mikrosphäre statt auf der Oberfläche des Beads enthalten sein. Diese Schutzumgebung innerhalb des Beads schützt den Farbstoff vor schädlichen Umwelteinflüssen, wie z. B. Photobleichung. Unsere Carboxylat-modifizierten Mikrosphären sind mit einem hydrophilen Polymer beschichtet, das mehrere Carbonsäuren für die kovalente Bindung von Liganden enthält. Eine Reihe von Partikelgrößen ist für verschiedene Forschungszwecke und Experimente verfügbar.
Spezifikation
Im Kühlschrank (2 °C bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Fluoreszenzmikroskopie | |
Carboxylat-modifizierte Mikrosphäre | |
FLUOSPHERES™ | |
Carboxylat |
Orange | |
Polystyrol | |
540/560 nm | |
10 ml | |
0,2 μm |