Learn More
Fluorkieselsäure, 25 Gew-% in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
37.39 CHF - 137.69 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluosilicic acid
Farbe Farblos
CAS 16961-83-4, 7732-18-5
Dichte 1,2700g/mL
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10637021
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
410715000
500g Kunststoffflasche
37.39 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13478548
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
410710025
2,5kg Kunststoffflasche
137.69 CHF
2.50 Kilogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Fluosilicic acid
16961-83-4, 7732-18-5
Kunststoffflasche
F6H2Si
Flüssig
hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure
[H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
144.091
144.09
Farblos
1,2700g/mL
1,27
H2SiF6
MFCD00036289
OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P
Hexafluorosilizium(2-); Hydron
21863527
19 to 20.6% (total fluorine)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 241-034-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VV8225000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • Fluosilicic acid, 25 wt.% aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.