Learn More
Fluorkieselsäure, 25 Gew-% in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 410715000
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Fluosilicic acid | |
16961-83-4, 7732-18-5 | |
Kunststoffflasche | |
500g | |
H2SiF6 | |
MFCD00036289 | |
OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P | |
Hexafluorosilizium(2-); Hydron | |
21863527 | |
19 to 20.6% (total fluorine) |
Farblos | |
1,2700g/mL | |
1,27 | |
F6H2Si | |
Flüssig | |
hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure | |
[H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F | |
144.091 | |
144.09 |
Sicherheit und Handhabung
- Fluosilicic acid, 25 wt.% aqueous solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.