Learn More
Thermo Scientific™ Fluoroskan™ Microplate Fluorometer
Das Thermo Scientific Fluoroskan ist ein kompaktes und robustes Mikrotiterplatten-Fluorometer, das Simplizität und Zuverlässigkeit für eine höhere Effizienz der Arbeitsabläufe bietet.
Marke:  Thermo Scientific™ 5200110
Artikelnummer. 15857014
Beschreibung
Beschreibung
Das Fluoroskan Mikrotiterplatten-Fluorometer besitzt eine exzellente optische Leistungsfähigkeit und eignet sich dadurch ideal für Forschungsapplikationen im Life-Science-Bereich, wie z. B. fluorometrische Protein- und Enzymstudien, Untersuchungen molekularer Interaktionen, Nukleinsäurequantifizierung sowie für Reportergen-, fluorometrische Kinase-, Immun- und zellbasierte Assays.
• Hohe Empfindlichkeit für den oberen und unteren Messpunkt
• Integrierte Spender für die präzise Einleitung kinetischer Reaktionen
• Leistungsstarke und anwenderfreundliche Thermo Scientific SkanIt Software
Hohe Empfindlichkeit für den oberen und unteren Messpunkt
Die Verwendung von faserfreier Direktbeleuchtungsoptik ermöglicht sowohl einen oberen als auch einen unteren Messpunkt für hohe Empfindlichkeit, Ein großer dynamischer Bereich und korrekte und präzise Ergebnisse für 6- bis 384-Well-Platten.
Integrierte Spender für die präzise Einleitung kinetischer Reaktionen
Das Fluoroskan Mikrotiterplatten-Fluorometer kann mit bis zu drei Reagenzspendern* ausgestattet werden, die für schnelle kinetische Assays, wie z. B. Ca2+ Flux-Assays, verwendet werden können. Die integrierten Dispenser unterstützen gleichzeitiges Dispensieren und Messen und ermöglichen so die Aufzeichnung schneller Kinetikmessungen von Reaktionsbeginn an. Sehr geringes Totvolumen und die Rückführung von Reagenzien aus den Dispensern in die Reagenzienbehälter begünstigen einen sparsamen Umgang mit Reagenzien.
* Upgrade auf dritten Spender muss vom Servicetechniker
durchgeführt werden Leistungsstarke und benutzerfreundliche SkanIt Software
Dank der visuellen Einrichtung des Arbeitsablaufs ist die SkanIt Software schnell und einfach zu erlernen. Sie bietet eine einfache Datenanalyse (mit einer umfassenden Auswahl an integrierten Berechnungen, einschließlich Leerwertsubstraktion, Standardkurvenerstellung, Klassifizierung, Qualitätskontrolle, kinetischer Analyse) und Exportfunktionen. Jeder Benutzer kann die SkanIt Software auf seinem eigenen Computer installieren, um Assays einzurichten und Daten zu analysieren.
Lieferumfang:
Skanit PC-Software und die folgenden Filterpaare (Anregung/Emission): 355 nm/460 nm, 485 nm/538 nm Eine umfangreiche Auswahl an zusätzlichen Filtern ist auf Anfrage erhältlich.
Zu den Anwendungen gehören:
CA2+ Flux-Assays, Zellproliferation, Zytotoxizität, Zelladhäsion, Nukleinsäure-Quantifizierung, Reporter-Gen-Assays, Hybridisierungsassays, Ionenkanal, FRET-Assays, Immunoassays, Enzymaktivität, bakterielle Quantifizierung, Phagozytose, Oligonukleotid-Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Roboter
420 x 420 x 340 mm (16,5 x 16,5 x 13,4 in)
PC-Software (Thermo Scientific SkanIt Software)
18 s für 96-Well-Platte
6- bis 384-Well-Platten
Oben und unten
Orbital
Filter
max. 200 VA
100/240 V
Photomultiplier (PMT)
Raumtemperatur +3 bis 45 °C
Quarzhalogenlampe
Fluoreszenzintensität
Fluoroskan™
Bis zu ca. 5.000 relative Fluoreszenzeinheiten (RFU)
SkanIt Software
50/60 Hz
Raumtemperatur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Fluoroskan™ Microplate Fluorometer > 420 mm (16,5 in.) (B) x 420 mm (16,5 in.) (H) x 340 mm (13,4 in.) (T)