Learn More
Gibco™ FluoroBrite™ DMEM
Entwickelt zur Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses von Fluorophoren. Gibco™ FluoroBrite™ DMEM wird zur Verbesserung des Fluoreszenzsignals während der Bildgebung lebender Zellen verwendet und erhält die Zellgesundheit.
69.50 CHF - 582.00 CHF
Spezifikation
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
---|---|
Konzentration | 1 X |
Form | Flüssig |
Produkttyp | DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) |
Serum Level | Standard-Serumzugabe |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15291866
![]() |
Gibco™
A1896701 |
500 mL |
69.50 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15266695
![]() |
Gibco™
A1896702 |
10 x 500 mL |
582.00 CHF
5 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Verfügt über eine Hintergrund-Fluoreszenz, vergleichbar mit der von PBS und 90 % niedriger als bei standardmäßigem phenolrot–freiem DMEM
- Formuliert, um die erforderlichen Nährstoffe für die routinemäßige Zellkultur aufzunehmen, wenn sie mit 10 % fötalem Kälberserumund 4 mM L-Glutamin oder GlutaMAX™ Supplement ergänzt werden
- Hilft beim Umgang mit schwachen Fluorophoren, ohne Zellschäden, Photobleaching oder unerwünschte Veränderungen der Zellgesundheit in der Live-Zellfluoreszenzmikroskopie zu verursachen
Spezifikation
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
Hoher Glukosegehalt | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
1 X | |
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) | |
Steril gefiltert | |
Kein Glutamin, Keine HEPES, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat | |
Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C). Vor Licht schützen. |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate ab Herstellungsdatum