Learn More
Fluorborsäure, 50 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10482771
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Fluorborsäure, 50 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10482771
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10482771
Marke: Thermo Scientific Acros 196705000
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 16872-11-0 | BF4H | 87.812 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Chemische Identifikatoren
CAS 16872-11-0, 7732-18-5, 10043-35-3
Summenformel BF4H
Molekulargewicht (g/mol) 87.812
MDL-Nummer MFCD00011345
InChI-Schlüssel ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
Synonym Fluorborsäure, Tetrafluorborsäure, Hydrogentetrafluoroborat, Borfluorsäure, Hydrofluoroborsäure, Borat1-, Tetrafluoro-, Hydrogen, Hydron Tetrafluoroborat, Hydrogentetrafluoroborat 1-, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
PubChem CID 28118
ChEBI CHEBI:38902
IUPAC-Name Hydron;Tetrafluoroborat
SMILES [H+].[B-](F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrafluorborsäure
Farbe Weiß
Schmelzpunkt -90.0 °C
Siedepunkt 130.0 °C
Dichte 1.4100 g/ml
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.41
Menge 500 g
Strukturformel HBF4
Physikalische Form Anhaftende Kristalle und/oder Stückchen
UN-Nummer 1775
Fieser 01, 394
Merck Index 15, 4180
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar. Andere Löslichkeiten: mischbar mit Alkohol
Formelmasse 87.81
Reinheit (%) 48 bis 51 % (Säure)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470595 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number196700250,196705000,196700025
ChargennummerA0459155 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 Catalog Number196700250,196705000,196700025
ChargennummerA0459569 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number196700250,196705000,196700025
ChargennummerA0459568 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number196700250,196705000,196700025
ChargennummerA0398919 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number196700250,196705000,196700025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fluorborsäure, 50 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >