Learn More
Cytiva Peristaltikschläuche aus Fluorkautschuk
Fluorkautschuk-Schläuche für Peristaltikpumpe P-1.
204.00 CHF - 210.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit | Peristaltikpumpe P-1 |
---|---|
Typ | Peristaltikschlauch |
Gesamtlänge (metrisch) | 140 mm |
Material | Fluorkautschuk |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12467990
|
Cytiva
19-7627-01 |
2,1 mm |
210.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12477990
|
Cytiva
19-7628-01 |
3,1 mm |
204.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Peristaltikpumpe P-1 | |
Peristaltikschlauch | |
140 mm | |
Fluorkautschuk |