Learn More
Cytiva Peristaltikschläuche aus Fluorkautschuk
Fluorkautschuk-Schläuche für Peristaltikpumpe P-1.
Marke: Cytiva 19-7628-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Peristaltikpumpe P-1 | |
3,1 mm | |
Fluorkautschuk |
Peristaltikschlauch | |
140 mm |