Learn More
Thermo Scientific™ Fluoro-Max gefärbte grüne wässrige fluoreszierende Partikel
Verbessern Sie die Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit für Analysemethoden mit grünen, wässrigen, fluoreszierenden Partikeln.
201.00 CHF - 1324.00 CHF
Spezifikation
Zusatzstoff Geringe Mengen oberflächenaktiver Substanzen zur Unterdrückung von Agglomeration und Verbesserung der Stabilität
Konzentration 1 % Fest
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, sollte das Produkt gekühlt gelagert werden (2 ° bis 8 °C), es darf jedoch nicht eingefroren werden. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. Produkt umfasst Rührstab für kontinuierliches Mischen während der Probenanalyse.
Inhalt Gefärbte Polystyrol-Mikrosphären in Wasser
Farbe Grün
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 43
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11543353
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
G0100
1,0 μm 10 ml
215.00 CHF
10 Milliliter
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11878383
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
G0100B
1,0 μm 60 mL
908.00 CHF
60 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11888383
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
G0200
2,0 μm 10 ml
215.00 CHF
10 Milliliter
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11898383
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
G0200B
2,0 μm 60 mL
908.00 CHF
60 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Ajouter au panier
11808393
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G0220
2,2 μm 10 ml
201.00 CHF
10 Milliliter
Verfügbar ab: 18-06-2025
Ajouter au panier
11818393
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G0220B
2,2 μm 60 mL
908.00 CHF
60 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Ajouter au panier
11828393
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G0300
3,0 μm 10 ml
201.00 CHF
10 Milliliter
Verfügbar ab: 05-06-2025
Ajouter au panier
11838393
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G0300B
3,0 μm 60 mL
908.00 CHF
60 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Ajouter au panier
11523363
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G0500
5,0 μm 10 ml
278.00 CHF
10 Milliliter
Verfügbar ab: 10-06-2025
Ajouter au panier
11858393
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G0500B
5,0 μm 60 mL
908.00 CHF
60 Milliliter
Verfügbar ab: 18-06-2025
Ajouter au panier
11868393
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G100
0,10 μm 15 ml
213.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 04-06-2025
Ajouter au panier
11898393
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G1000B
10,0 μm 60 mL
965.00 CHF
60 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Ajouter au panier
11878393
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G100B
0,10 μm 90 mL
908.00 CHF
90 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Ajouter au panier
11818403
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G140B
0,14 μm 90mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10628755
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G200
0,20 μm 15 ml
201.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 10-06-2025
Ajouter au panier
11838403
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G200B
0,20 μm 90 mL
908.00 CHF
90 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Ajouter au panier
10516975
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G25
0,03 μm 15 ml
201.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 10-06-2025
Ajouter au panier
11868403
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G250
0,25 μm 15 ml
201.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 04-06-2025
Ajouter au panier
11878403
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G250B
0,25 μm 90 mL
908.00 CHF
90 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Ajouter au panier
11858403
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G25B
0,03 μm 90 mL
908.00 CHF
90 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Ajouter au panier
11888403
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G300
0,30 μm 15 ml
201.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 09-07-2025
Ajouter au panier
11898403
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G300B
0,30 μm 90 mL
908.00 CHF
90 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Ajouter au panier
11808413
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G40
0,04 μm 15 ml
201.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 18-06-2025
Ajouter au panier
11828413
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G400
0,40 μm 15 ml
215.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 04-06-2025
Ajouter au panier
11838413
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G400B
0,40 μm 90 mL
908.00 CHF
90 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Ajouter au panier
11533323
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G40B
0,04 μm 90 mL
908.00 CHF
90 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Ajouter au panier
11868413
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G50
0,05 μm 15 ml
216.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 25-06-2025
Ajouter au panier
11888413
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G500
0,50 μm 15 ml
201.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 13-06-2025
Ajouter au panier
13415406
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G500
0,50 μm 15 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11898413
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G500B
0,50 μm 90 mL
908.00 CHF
90 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Ajouter au panier
11878413
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G50B
0,05 μm 90 mL
908.00 CHF
90 Milliliter
Verfügbar ab: 08-07-2025
Ajouter au panier
11808423
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G600
0,60 μm 15 ml
201.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Ajouter au panier
11818423
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G600B
0,60 μm 90 mL
908.00 CHF
90 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Ajouter au panier
11828423
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G700
0,70 μm 15 ml
201.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 18-06-2025
Ajouter au panier
11838423
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G700B
0,70 μm 90 mL
908.00 CHF
90 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Ajouter au panier
11848423
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G75
0,08 μm 15 ml
201.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 25-06-2025
Ajouter au panier
11854792
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G75B
0,08 μm 90 mL
908.00 CHF
90 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Ajouter au panier
11814862
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G85
0,09 μm 15 ml
201.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 09-07-2025
Ajouter au panier
11824862
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G85B
0,09 μm 90 mL
908.00 CHF
90 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Ajouter au panier
11834862
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G900
0,90 μm 15 ml
201.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 18-06-2025
Ajouter au panier
11844862
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G900B
0,90 μm 90 mL
908.00 CHF
90 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Ajouter au panier
11874792
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G830B
0.83 μm 90mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11888393
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
G1000
10,0 μm 10 ml
213.00 CHF
10 Milliliter
Verfügbar ab: 02-07-2025
Ajouter au panier
Description
Description
Verbessern Sie die Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit von Analysemethoden mit Thermo Scientific™ Fluoro-Max grünen wässrigen fluoreszierenden Partikel, Mikrosphären-Suspensionen, die im Inneren gefärbt sind und helle, kontrastreiche Farben bieten.
Fluoro-Max fluoreszierende Partikel emittieren helle und unterschiedliche Farben, wenn sie mit Licht kürzerer Wellenlängen beleuchtet werden, was ihren Kontrast und ihre Sichtbarkeit im Verhältnis zu Hintergrundmaterialien verbessert. Diese innen gefärbten Polymerpartikel nehmen den Farbstoff über den Firefli™ Prozess in der gesamten Polymermatrix auf. Diese Methode erzeugt helle fluoreszierende Farben, minimiert Fotobleichung und verhindert das Ausbluten von Farbstoff in wässrigen Medien.
Eigenschaften:
  • Aus Polystyrol (PS) gefertigt, das eine Dichte von 1,05 g/cm3 und einen Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm (25 °C) hat
  • Wässrige Suspensionen werden als einprozentige (1 %) Feststoffe abgepackt.
  • Diese Partikel lassen sich mit einem Epifluoreszenz-Mikroskop, Konfokalmikroskop, Fluorometer, Fluoreszenz-Spektralphotometer oder Fluoreszenz-aktivierten Zellensortierer nachweisen.
  • Sie lassen sich auch per Mineralleuchte oder Schwarzlicht (UV) nachweisen.
Hinweis:
Die Spektraldaten sind lediglich angenähert und nur für Referenzzwecke geeignet. Die spektralen Eigenschaften der Farbstoffe sind abhängig von ihrer Konzentration und der physikalischen Umgebung. Die exakten Anregungs- und Emissionsmaxima können je nach Größe und Zusammensetzung der Partikel variieren.
Empfohlen für:
  • Filterprüfung
  • Durchflusskontrolle
  • Biologische Forschung
Spécification
Spécification
Geringe Mengen oberflächenaktiver Substanzen zur Unterdrückung von Agglomeration und Verbesserung der Stabilität
Sofern nicht anders angegeben, sollte das Produkt gekühlt gelagert werden (2 ° bis 8 °C), es darf jedoch nicht eingefroren werden. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. Produkt umfasst Rührstab für kontinuierliches Mischen während der Probenanalyse.
Grün
Fluoreszierende Partikel
Paketeinleger
1,59 bei 589 nm (25 °C)
1 % Fest
Gefärbte Polystyrol-Mikrosphären in Wasser
Polystyrol
Firefli™ Fluoreszierendes Grün (468/508 nm)
1.05g/cm ³
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Fluoro-Max gefärbte grüne wässrige fluoreszierende Partikel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis