Learn More
Molecular Probes™ Fluoreszenz-Proteinmarkierungskits
Mit unseren 16 verfügbaren Proteinmarkierungskits können Sie stabile Farbstoff-Protein-Konjugate für verschiedene Fluoreszenzmikroskopie-Anwendungen wie Durchflusszytometrie, IHC/IF/ICC, FISH und High-Content-Analyse erzeugen.
Marke:  Molecular Probes™ A10237
1027.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10634813
  • 1284.00 CHF / 1 Set
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Proteinmarkierungskits
Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern.
554/570
1 mg
Alexa Fluor™
DMSO (Dimethylsulfoxid)
Orange
Alexa Fluor Farbstoffe
1 kit
Fluoreszenz
Konjugationsbasiert
Raumtemperatur
Amin
Alexa Fluor 546
Antikörper, Proteine
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2989118 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2024 Catalog NumberA10237
Chargennummer2790041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2023 Catalog NumberA10237
Chargennummer2700967 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2023 Catalog NumberA10237
Chargennummer2530102 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/09/2022 Catalog NumberA10237
Chargennummer2438352 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/03/2022 Catalog NumberA10237
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Fluoreszenz-Proteinmarkierungskits > Alexa Fluor™ 546