Learn More
Molecular Probes™ Fluoreszenz-Proteinmarkierungskits
Mit unseren 16 verfügbaren Proteinmarkierungskits können Sie stabile Farbstoff-Protein-Konjugate für verschiedene Fluoreszenzmikroskopie-Anwendungen wie Durchflusszytometrie, IHC/IF/ICC, FISH und High-Content-Analyse erzeugen.
Marke:  Molecular Probes™ A10236
1110.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10402312
  • 1388.00 CHF / 1 Set
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Proteinmarkierungskits
Im Kühlschrank bei 2 bis 8 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
530/554
1 mg
Alexa Fluor™
DMSO (Dimethylsulfoxid)
Gelb
Alexa Fluor Farbstoffe
3 Reaktionen
Fluoreszenz
Konjugationsbasiert
Raumtemperatur
Amin
Alexa Fluor 532
Antikörper, Proteine
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2845277 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2024 Catalog NumberA10236
Chargennummer2622319 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2023 Catalog NumberA10236
Chargennummer2491384 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2022 Catalog NumberA10236
Chargennummer2400828 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2021 Catalog NumberA10236
Chargennummer2346182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/08/2021 Catalog NumberA10236
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Fluoreszenz-Proteinmarkierungskits > Alexa Fluor™ 532