Learn More
Molecular Probes™ Fluoreszenz-Proteinmarkierungskits
Mit unseren 16 verfügbaren Proteinmarkierungskits können Sie stabile Farbstoff-Protein-Konjugate für verschiedene Fluoreszenzmikroskopie-Anwendungen wie Durchflusszytometrie, IHC/IF/ICC, FISH und High-Content-Analyse erzeugen.
Marke:  Molecular Probes™ O10241
1076.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10297052
  • 1346.00 CHF / 1 Set
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Proteinmarkierungskits
Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern.
496/524
Raumtemperatur
Amin
Oregon Green 488
Antikörper, Proteine
1 kit
Fluoreszenz
1 mg
Oregon Green™
DMSO (Dimethylsulfoxid)
Grün
FITC
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3079900 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberO10241
Chargennummer2555620 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2023 Catalog NumberO10241
Chargennummer2471813 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2022 Catalog NumberO10241
Chargennummer2335638 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2021 Catalog NumberO10241
Chargennummer2280138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2021 Catalog NumberO10241
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Fluoreszenz-Proteinmarkierungskits > Oregon Green™ 488