Learn More
Molecular Probes™ Fluoreszenz-Proteinmarkierungskits
Mit unseren 16 verfügbaren Proteinmarkierungskits können Sie stabile Farbstoff-Protein-Konjugate für verschiedene Fluoreszenzmikroskopie-Anwendungen wie Durchflusszytometrie, IHC/IF/ICC, FISH und High-Content-Analyse erzeugen.
Marke:  Molecular Probes™ A10239
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10053322
  • 1302.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Proteinmarkierungskits
Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern.
590/617
1 mg
Alexa Fluor™
DMSO (Dimethylsulfoxid)
Rot
Alexa Fluor Farbstoffe
1 kit
Fluoreszenz
Konjugationsbasiert
Raumtemperatur
Amin
Alexa Fluor 594
Antikörper, Proteine
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2884572 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberA10239
Chargennummer2610298 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/05/2023 Catalog NumberA10239
Chargennummer2563709 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/03/2023 Catalog NumberA10239
Chargennummer2480132 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2022 Catalog NumberA10239
Chargennummer2335619 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10239
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Fluoreszenz-Proteinmarkierungskits > Alexa Fluor™ 594