Learn More
Invitrogen™ Fluorescent Compatible Sample Buffer (4X, non-reducing)
Invitrogen Floureszenz-kompatibler Probenpuffer ist für die Verwendung bei der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) vorgesehen.
Marke:  Invitrogen™ LC2570
58.41 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
90.96 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15940783
  • 98.75 CHF / 5 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Es ist für die Verwendung in Fluoreszenz-Western Blotting optimiert, da es im Gegensatz zu anderen Standard-Probenpuffern keine Störungen in Fluoreszenzkanälen verursacht. Fluoreszenz-kompatibler Probenpuffer ist nicht-reduzierend, kann aber auch unter denaturierenden Bedingungen verwendet werden.
Nicht-reduzierend—Gebrauchsfertig für nicht-reduzierendes SDS-PAGE. Um Reduktionsbedingungen herzustellen, können der bevorzugte Typ und die bevorzugte Menge von Reduktionsmittel (z. B. DTT) hinzugefügt werden
Lane-Marker-Farbstoffe—sichtbare Marker der Farbstofffront
Praktisch—stabil bei Raumtemperatur, Lagerung auf dem Labortisch möglich, wo die Elektrophorese durchgeführt wird
Konzentriert—4X-Formulierung bietet mehr Vielseitigkeit als herkömmliche 2X-Puffer
Ideal für Fluoreszenznachweis—formuliert, um eine automatische Fluoreszenz während des Fluoreszenznachweises zu verhindern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
4X
Tricin-Gel, Tris-Glycin-Gel, SDS-PAGE-Gel (beliebiger Typ), Bis-Tris-Gel, Bis-Tris Plus-Gel, Tris-Acetat-Gel, Tris-Glycine, SDS-PAGE, Bis-Tris, Bis-Tris Plus, Tris-Acetate
SDS-PAGE Gele
Raumtemperatur
Probenladepuffer
Fluoreszent
Fluoreszenzkompatibler Probenpuffer
5 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZA385581 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2024 Catalog NumberLC2570
ChargennummerYI384944 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog NumberLC2570
ChargennummerYG376216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2023 Catalog NumberLC2570
ChargennummerYB373881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/03/2023 Catalog NumberLC2570
ChargennummerYB367699 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2023 Catalog NumberLC2570
Name des Produkts
Invitrogen™ Fluorescent Compatible Sample Buffer (4X, non-reducing) > Probenbeladungspuffer