Learn More
Applied Biosystems™ Fluorescent Amidite Matrix Standards [6FAM™, TET, HEX, TAMRA™, and ROX™ dyes]
Die ExoSAP-IT Lösung in einem Schritt bietet eine einfache Möglichkeit, eine PCR-Reaktion enzymatisch zu reinigen.
Marke:  Applied Biosystems™ 401546
Artikelnummer. 15809716
  • 329.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 5 Röhrchen mit farbstoffmarkierten Oligos, ein Röhrchen für jeden Farbstoff
Beschreibung
Beschreibung
Fluoreszierende Amidit-Matrix-Standards werden verwendet, um die Multikomponenten-Matrix zu erzeugen, die für die Analyse von 6-FAM™-, TET™-, HEX™-, TAMRA™- und ROX™-markierten DNA-Fragmenten benötigt wird.
Bestellinformation
Jeweils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält 5 Röhrchen mit farbstoffmarkierten Oligos, ein Röhrchen für jeden Farbstoff. Das Kit bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren.
Sequenzierung
FAM™, HEX™, ROX™, TAMRA™, TET™
Je 1
310 Genanalysator
FAM, HEX™, ROX, TAMRA™, TET™
DNA-Sequenzierungsreagenzien
Nasses Eis
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1808284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2018 Catalog Number401546
Chargennummer1708283 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2017 Catalog Number401546
Chargennummer1210269 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog Number401546
Chargennummer1211270 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog Number401546
Chargennummer1704281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog Number401546
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Fluorescent Amidite Matrix Standards [6FAM™, TET, HEX, TAMRA™, and ROX™ dyes] >
Nur für Forschungszwecke