Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein, Natriumsalz, rein Artikelnummer.: 10387590
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein, Natriumsalz, rein
Artikelnummer. 10387590 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10387590
Marke: Thermo Scientific Chemicals 173241000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 518-47-8 | C20H10Na2O5 | 376.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 518-47-8
Summenformel C20H10Na2O5
Molekulargewicht (g/mol) 376.28
MDL-Nummer MFCD00167039
InChI-Schlüssel NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Dinatrium-2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Spezifikation
Extinktion 1700 (at lambda max.) min.
Chemischer Name oder Material Fluorescein, disodium salt
Schmelzpunkt 320.0°C
Absorptionsverhältnis 1.2 to 1.7
Beilstein 19, V,6, 456
Merck Index 15, 4192
Synonym Acid Yellow 73, Fluorescein, water soluble, Uranine, C.I. 45350
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 488 to 491nm (in buffer pH 8)
Formelmasse 376.27
Verlust bei Trocknung 10% (105°C) max.
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Braun bis orange-rot oder braun-grün
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471447 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number173241000,173245000,173240025
ChargennummerA0466302 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog Number173241000,173245000,173240025
ChargennummerA0463581 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Catalog Number173241000,173245000,173240025
ChargennummerA0462523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2024 Catalog Number173241000,173245000,173240025
ChargennummerA0458364 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2023 Catalog Number173241000,173245000,173240025
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein, Natriumsalz, rein >