Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein-Dinatriumsalz-Hydrat Artikelnummer.: 11434783
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein-Dinatriumsalz-Hydrat
Artikelnummer. 11434783
2500 g, 2500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
Artikelnummer. 11434783
Marke: Thermo Scientific Chemicals A11659.0E
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 518-47-8 | C20H10Na2O5 | 376.28 g/mol
Fluorescein disodium salt hydrate is used in dye, ink pigment, in cosmetic products, to detect corneal epithelial defects, and also used as a fluorescent tracer to study blood-brain barrier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Fluorescein-Dinatriumsalzhydrat wird in Farbstoff, Farbpigmenten, kosmetischen Produkten, zur Erkennung von kornealen Epitheldefekten und auch als Fluoreszenz-Markierungssubstanz zur Untersuchung der Blut-Hirn-Schranke verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (500 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 518-47-8
Summenformel C20H10Na2O5
Molekulargewicht (g/mol) 376.28
MDL-Nummer MFCD00167039
InChI-Schlüssel NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acid Yellow 73; C.I. 45350
IUPAC-Name Dinatrium-2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorescein disodium salt hydrate
Schmelzpunkt >250°C
pH 8.3
Geruch Geruchsneutral
Menge 2500 g
Beilstein 3833041
Merck Index 14,4159
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(500g/L).
Formelmasse 376.28
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10251269 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerA11659.22,A11659.0E,A11659.36
Chargennummer10249883 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 ArtikelnummerA11659.22,A11659.0E,A11659.36
Chargennummer10245133 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 ArtikelnummerA11659.22,A11659.0E,A11659.36
ChargennummerN02J018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2023 ArtikelnummerA11659.22,A11659.0E,A11659.36
Chargennummer10245021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 ArtikelnummerA11659.22,A11659.0E,A11659.36
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein-Dinatriumsalz-Hydrat >