Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein-Dinatriumsalzdihydrat 90 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Fluorescein, disodium salt dihydrate |
Namenshinweis | 90% |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Beilstein | 19, 222 |
Merck Index | 14, 4159 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. |
Infrarotspektrum | Echt |
Formelmasse | 412.3 |
Reinheit (%) | 90% |
Güte | Rein |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0455937 | Analysenzertifikat | 07/09/2023 | 410641000,410645000 |
A0394881 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 410641000,410645000 |
A0407160 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 410641000,410645000 |
A0440747 | Analysenzertifikat | 04/04/2022 | 410641000,410645000 |
A0402507 | Analysenzertifikat | 06/01/2022 | 410641000,410645000 |