Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceindiacetat, 97 %, rein Artikelnummer.: 10067432
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceindiacetat, 97 %, rein
Artikelnummer. 10067432 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10067432
Marke: Thermo Scientific Chemicals 191660250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 596-09-8 | C24H16O7 | 416.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 596-09-8
Summenformel C24H16O7
Molekulargewicht (g/mol) 416.39
MDL-Nummer MFCD00005062
InChI-Schlüssel CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorescein diacetate, 3,6-diacetoxyfluoran, diacetylfluorescein, di-o-acetylfluorescein, fluorescein, diacetate, 3',6'-diacetylfluorescein, unii-yl39r93pre, yl39r93pre, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 3',6'-bis acetyloxy, 3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-3',6'-diyl diacetate
PubChem CID 65047
IUPAC-Name (6'-Acetyloxy-3-Oxospiro[2-Benzofuran-1,9'-Xanthen]-3'-yl)Acetat
SMILES CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C3(C4=C(O2)C=C(C=C4)OC(=O)C)C5=CC=CC=C5C(=O)O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorescein diacetate
Schmelzpunkt 200.0°C to 205.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 19,227
Formelmasse 416.39
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceindiacetat, 97 %, rein >