Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein, ≥ 90 % Artikelnummer.: 11337996
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein, ≥ 90 %
Artikelnummer. 11337996
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11337996
Marke: Thermo Scientific Chemicals L13251.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2321-07-5 | C20H12O5 | 332.31 g/mol
Fluorescein is used as a fluorescent tracer for many applications including in a type of dye laser as the gain medium, in forensics and serology to detect latent blood stains and in dye tracing. It is used to localise multiple muscular ventricular septal defects during open heart surgery and confirm the presence of any residual defects. It is applied to teeth to reveal plaque.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2321-07-5
Summenformel C20H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 332.31
MDL-Nummer MFCD00005050
InChI-Schlüssel GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorescein, solvent yellow 94, resorcinolphthalein, yellow fluorescein, 3,6-fluorandiol, d and c yellow no. 7, fluoresceine, japan yellow 201, c.i. solvent yellow 94, d&c yellow no. 7
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
IUPAC-Name 3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorescein
Schmelzpunkt 320°C
Menge 500 g
Beilstein 94324
Merck Index 14,4159
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water and alcohol.
Formelmasse 332.32
Reinheit (%) ≥90%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10255023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerL13251.22,L13251.36
Chargennummer10249796 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 ArtikelnummerL13251.22,L13251.36
Chargennummer10248142 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2023 ArtikelnummerL13251.22,L13251.36
Chargennummer10246050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 ArtikelnummerL13251.36
Chargennummer10239098 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 ArtikelnummerL13251.22,L13251.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorescein
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Fluorescein
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein, ≥ 90 % >