Learn More
Fluoren, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10437750 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 86-73-7 | C13H10 | 166.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 86-73-7
Summenformel C13H10
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
MDL-Nummer MFCD00001111
InChI-Schlüssel NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorene, diphenylenemethane, o-biphenylenemethane, 2,3-benzindene, 2,2'-methylenebiphenyl, o-biphenylmethane, methane, diphenylene, fluoren, fluorenyl radical, flourene
PubChem CID 6853
ChEBI CHEBI:28266
IUPAC-Name 9H-Fluor
SMILES C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifications
Chemischer Name oder Material Fluorene
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 112.0°C to 116.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Dichte 1.2000g/mL
Siedepunkt 298.0°C
Flammpunkt 151°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 05, 625
Merck Index 15, 4187
Relative Dichte 1.2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and carbon disu,freely soluble in glacial acetic acid
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Fluorene
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Hazard Statement
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fluoren, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >