Learn More
Fluoren, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11391517
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Fluoren, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391517
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11391517
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02124.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 86-73-7 | C13H10 | 166.22 g/mol
Fluorene is used in the preparation of dyes such as 2,7-diiodofluorene, 2-aminofluorene and 3,6-bis-(dimethylamino)fluorine as well as resins. It acts as a precursor to other fluorene compounds and to prepare fluorenone. It is utilized in the study of the extraction of specific semiconducting single-wall carbon nanotubes. Its polymer, polyfluorene finds application in electrically conductive and electroluminescent as well as in solar cells. In addition to this, it is used as a luminophore inorganic light-emitting diodes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Fluoren wird bei der Herstellung von Farbstoffen wie 2,7-Diiodofluorl, 2-Aminofluorl und 3,6-bis-(Dimethylamino)fluor sowie Harzen verwendet. Es dient als Vorstufe zu anderen Fluorverbindungen und zur Herstellung von Fluorenon. Es wird bei der Erforschung der Extraktion von spezifischen halbleitenden einwandigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen verwendet. Sein Polymer, Polyfluoren, findet Anwendung in elektrisch leitenden und elektrolumineszierenden sowie in Solarzellen. Darüber hinaus wird es als Luminophor in anorganischen Leuchtdioden verwendet
Löslichkeit
Löslich in heißem Alkohol, Ether, Benzol und Eisessigsäure. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-73-7
Summenformel C13H10
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
MDL-Nummer MFCD00001111
InChI-Schlüssel NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorene, diphenylenemethane, o-biphenylenemethane, 2,3-benzindene, 2,2'-methylenebiphenyl, o-biphenylmethane, methane, diphenylene, fluoren, fluorenyl radical, flourene
PubChem CID 6853
ChEBI CHEBI:28266
IUPAC-Name 9H-Fluor
SMILES C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorene
Schmelzpunkt 113°C to 117°C
Dichte 1.202
Siedepunkt 295°C
Flammpunkt 151°C (303°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1363491
Merck Index 14,4155
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot alcohol,ether,benzene and glacial acetic acid. Insoluble in water.
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10241100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2022 Catalog NumberL02124.14,L02124.36,L02124.22
ChargennummerF1787A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL02124.14,L02124.36,L02124.22
Chargennummer10236068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL02124.14,L02124.36,L02124.22
Chargennummer10135353 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL02124.14,L02124.36,L02124.22
Chargennummer10207515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL02124.14,L02124.36,L02124.22
Name des Produkts
Fluoren, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >