Learn More
Molecular Probes™ Fluo-4 Direct™ Calcium-Assay-Kit
Fluo-4 Direct™ Calcium-Assay-Kit
824.00 CHF - 6890.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Grün |
---|---|
Nachweisverfahren | Fluoreszent |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop, High-Content-Gerät, HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Bildgebungsgerät, Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät, HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Imager |
Farbstofftyp | Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel |
Emission | Sichtbar |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10297783
|
Molecular Probes™
F10471 |
100 ml |
896.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10033614
|
Molecular Probes™
F10472 |
100 ml |
824.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10637215
|
Molecular Probes™
F10473 |
1000 ml |
6890.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das Fluo-4 Direct™ Calcium-Assay-Kit ist ein homogener fluoreszenter Calcium-Assay mit den folgenden Merkmalen:1. Diffundiert auf einfache Weise in Zellen
2. Erzielt ein breites Assay-Fenster, und
3. Unterdrückt die vom Calcium-Indikator in Komplettmedien generierte Hintergrundfluoreszenz mit nur wenig bis keinen Auswirkungen auf die spezifische zelluläre Fluoreszenz
Durch diese hochentwickelte Rezeptur kann der Assay durch den einfachen Arbeitsgang des Hinzufügens ausgeführt werden, sofern serumhaltige Medien vorhanden sind. Fluo-4 Direct™ ist das dritte Produkt in der Fluo-4-Familie von Calcium nachweisenden Reagenzien. Fluo-4 AM und Fluo-4 NW erfordern beide vor dem Assay-Nachweis ein Entfernen des Mediums, wobei Fluo-4 NW den Vorgang vereinfacht durch das Hinzufügen des PowerLoad™ Reagenzes für erleichterte Zelldiffusion. Das Fluo-4 Direct™ Calcium-Assay-Kit ähnelt Fluo-4 NW insofern, als dass es PowerLoad™ für ein einfacheres Diffundieren in Zellen enthält; es unterscheidet sich aber dadurch, dass es in Gegenwart von Komplett-Kulturmedien verwendet werden kann und es die Hintergrundfluoreszenz ohne Beeinträchtigung der im Assay erzeugten spezifischen zellulären Fluoreszenz effizient unterdrückt.
Spezifikation
Grün | |
Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop, High-Content-Gerät, HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Bildgebungsgerät, Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät, HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Imager | |
Sichtbar | |
Chemikalien | |
Raumtemperatur |
Fluoreszent | |
Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel | |
Pulver | |
Molecular Probes™ | |
Zellkern, Organellen, Zytoplasma |