Learn More
Thermo Scientific™ Flüssigkeitsübertragung, Y-Satz
Die für viele gängige Verfahren im Fertigungsbereich entwickelte Lösung, wie z. B. für Probenahme, Transfer und Füllung, kann problemlos in der erforderlichen Schlauchgröße und -länge ausgewählt werden.
230.00 CHF - 585.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Y-Set
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Schlauchstil Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchstil Preis Menge & Verfügbarkeit  
17800637
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SH31108.01
3 x 6,35 mm (1/4 in.) ID x 11,11 mm (7/16 in.) Wand; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 in.) bis 0,51 m (20 in.); MPC-Gehäuseeinsatz
335.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17830687
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SH31109.01
3 x 6,35 mm (1/4 in.) ID x 11,11 mm (3/16 in.) Wand; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 in.) bis 0,51 m (20 in.); MPC-Gehäuseeinsatz
350.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17810637
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SH31107.01
3 x 9,52 mm (3/2 in.) ID x 15,88 mm (5/8 in.) Wand; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 in.) bis 0,51 m (20 in.); MPC-Gehäuseeinsatz
375.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17870627
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SH31104.01
3 x 12,7 mm (1/2 in.) ID x 19,05 mm (3/4 in.) Wand; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 in.) bis 0,51 m (20 in.); MPX-Gehäuseeinsatz
467.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17820637
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SH31110.01
3 x 3,22 mm (1/8 in.) ID x 6,35 mm (1/4 in.) Wand; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 in.) bis 0,51 m (20 in.); Luer
230.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17840687
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SH31105.01
3 x 12,7 mm (1/2 in.) ID x 19,05 mm (3/4 in.) Wand; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 in.) bis 0,51 m (20 in.); MPX-Gehäuseeinsatz
476.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17890627
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SH31106.01
3 x 9,52 mm (3/8 in.) ID x 15,88 mm (5/8 in.) Wand; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 in.) bis 0,51 m (20 in.); MPC-Gehäuseeinsatz
585.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Standardprodukte für die Flüssigkeitstransferbaugruppe werden direkt im Verkaufsraum mit den Thermo Scientific Standardprodukten Labtainer BPCS, Productainer BPCS, Einweg-Bioreaktoren, Mischer und Fermentoren verbunden, um ein umfassendes und vollständiges Set an Einwegprodukten zu liefern, die den Anforderungen Ihrer Einrichtung oder Ihres Prozesses gerecht werden.
  • Ein Satz von Produkten auf Lager reduziert die Anzahl der kundenspezifischen Lagereinheiten (SKUs), vereinfacht den Bestellprozess und reduziert die Anforderungen an die Produktlagerung
  • Mehrere Produktionsstätten gewährleisten die Sicherheit der Produktversorgung
  • Hergestellt unter cGMP-Bedingungen in ISO7-Reinräumen, um ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten
  • Mit ISO-, USP-, EP- und ASTM-Methodedn getestet, um die Leistung zu validieren
Spezifikation
Spezifikation
Y-Set
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Flüssigkeitsübertragung, Y-Satz