Learn More
Thermo Scientific™ Flüssigkeitsübertragung, Pumpensatz
Die für viele gängige Verfahren im Fertigungsbereich entwickelte Lösung, wie z. B. für Probenahme, Transfer und Füllung, kann problemlos in der erforderlichen Schlauchgröße und -länge ausgewählt werden.
Marke:  Thermo Scientific™ SH31114.01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17860687
  • 525.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
Die Standardprodukte für die Flüssigkeitstransferbaugruppe werden direkt im Verkaufsraum mit den Thermo Scientific Standardprodukten Labtainer BPCS, Productainer BPCS, Einweg-Bioreaktoren, Mischer und Fermentoren verbunden, um ein umfassendes und vollständiges Set an Einwegprodukten zu liefern, die den Anforderungen Ihrer Einrichtung oder Ihres Prozesses gerecht werden.
  • Ein Satz von Produkten auf Lager reduziert die Anzahl der kundenspezifischen Lagereinheiten (SKUs), vereinfacht den Bestellprozess und reduziert die Anforderungen an die Produktlagerung
  • Mehrere Produktionsstätten gewährleisten die Sicherheit der Produktversorgung
  • Hergestellt unter cGMP-Bedingungen in ISO7-Reinräumen, um ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten
  • Mit ISO-, USP-, EP- und ASTM-Methodedn getestet, um die Leistung zu validieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6,35 mm (1/4 in.) ID x 9,52 mm (3/8 in.) AD; 0,25 m (10 in.) TPE 374 bis 0,5 m (19,7 in.) Pharmed BPT bis 0,25 m (10 in.); TPE 374; MPC
Pumpenset
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Flüssigkeitsübertragung, Pumpensatz > Pumpenset 6.35 mm (1/4 Zoll) Innendurchmesser x 9.52 mm (3/8 Zoll) Außendurchmesser; 0.25 m(10 Zoll) C-Flex 374 bis 0.5 m (19.7 Zoll) Pharmed BPT bis 0.25 m (10 Zoll); C-Flex 374; MPC