Learn More
Thermo Scientific™ Flüssigkeitsübertragung, Verlängerungssatz
Die für viele gängige Verfahren im Fertigungsbereich entwickelte Lösung, wie z. B. für Probenahme, Transfer und Füllung, kann problemlos in der erforderlichen Schlauchgröße und -länge ausgewählt werden.
297.00 CHF - 2045.00 CHF
Produktcode | Marke | Schlauchstil | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchstil | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17850687
|
Thermo Scientific™
SH31116.01 |
9,52 mm (3/8 in.) ID x 15,88 mm (5/8 in.) AD; TPE 374; 1 m (3,25 ft.); MPC |
1560.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17880687
|
Thermo Scientific™
SH31116.02 |
9,52 mm (3/8 in.) ID x 15,88 mm (5/8 in.) AD; TPE 374; 2,5 m (8,2 ft.); MPC |
636.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17860637
|
Thermo Scientific™
SH31116.03 |
9,52 mm (3/8 in.) ID x 15,88 mm (5/8 in.) AD; TPE 374; 5 m (16,4 ft.); MPC |
1885.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17810697
|
Thermo Scientific™
SH31117.01 |
6,35 mm (1/4 in.) ID x 11,11 mm (7/16 in.) AD; TPE 374; 1 m (3,25 ft.); Luer |
1345.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17890687
|
Thermo Scientific™
SH31117.02 |
6,35 mm (1/4 in.) ID x 11,11 mm (7/16 in.) AD; TPE 374; 2,5 m (8,2 ft.); Luer |
605.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17800697
|
Thermo Scientific™
SH31117.03 |
6,35 mm (1/4 in.) ID x 11,11 mm (7/16 in.) AD; TPE 374; 5 m (16,4 ft.); Luer |
1765.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17820697
|
Thermo Scientific™
SH31118.01 |
6,35 mm (1/4 in.) ID x 11,11 mm (7/16 in.) AD; TPE 374; 1 m (3,25 ft.); MPC |
326.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17830647
|
Thermo Scientific™
SH31118.02 |
6,35 mm (1/4 in.) ID x 11,11 mm (7/16 in.) AD; TPE 374; 2,5 m (8,2 ft.); MPC |
297.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17800647
|
Thermo Scientific™
SH31118.03 |
6,35 mm (1/4 in.) ID x 11,11 mm (7/16 in.) AD; TPE 374; 5 m (16,4 ft.); MPC |
938.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17890567
|
Thermo Scientific™
SH31119.01 |
3,22 mm (1/8 in.) ID x 6,35 mm (1/4 in.) AD; TPE 374; 1 m (3,25 ft.); Luer |
1315.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17820647
|
Thermo Scientific™
SH31119.02 |
3,22 mm (1/8 in.) ID x 6,35 mm (1/4 in.) AD; TPE 374; 2,5 m (8,2 ft.); Luer |
533.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17840647
|
Thermo Scientific™
SH31119.03 |
3,22 mm (1/8 in.) ID x 6,35 mm (1/4 in.) AD; TPE 374; 5 m (16,4 ft.); Luer |
1645.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17850647
|
Thermo Scientific™
SH31120.01 |
12,7 mm (1/2 in.) ID x 19,05 mm (3/4 in.) AD; TPE 374; 1 m (3,25 ft.); MPX |
1690.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17860647
|
Thermo Scientific™
SH31120.02 |
12,7 mm (1/2 in.) ID x 19,05 mm (3/4 in.) AD; TPE 374; 2,5 m (8,2 ft.); MPX |
815.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17810577
|
Thermo Scientific™
SH31120.03 |
12,7 mm (1/2 in.) ID x 19,05 mm (3/4 in.) AD; TPE 374; 5 m (16,4 ft.); MPX |
2045.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die Standardprodukte für die Flüssigkeitstransferbaugruppe werden direkt im Verkaufsraum mit den Thermo Scientific Standardprodukten Labtainer BPCS, Productainer BPCS, Einweg-Bioreaktoren, Mischer und Fermentoren verbunden, um ein umfassendes und vollständiges Set an Einwegprodukten zu liefern, die den Anforderungen Ihrer Einrichtung oder Ihres Prozesses gerecht werden.- Ein Satz von Produkten auf Lager reduziert die Anzahl der kundenspezifischen Lagereinheiten (SKUs), vereinfacht den Bestellprozess und reduziert die Anforderungen an die Produktlagerung
- Mehrere Produktionsstätten gewährleisten die Sicherheit der Produktversorgung
- Hergestellt unter cGMP-Bedingungen in ISO7-Reinräumen, um ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten
- Mit ISO-, USP-, EP- und ASTM-Methodedn getestet, um die Leistung zu validieren
Spezifikation
Erweiterungs-Set |