Learn More
Thermo Scientific™ Flüssigkeitsübertragung, Verlängerungssatz
Die für viele gängige Verfahren im Fertigungsbereich entwickelte Lösung, wie z. B. für Probenahme, Transfer und Füllung, kann problemlos in der erforderlichen Schlauchgröße und -länge ausgewählt werden.
Marke: Thermo Scientific™ SH31119.03
This item is not returnable.
View return policy
Description
Die Standardprodukte für die Flüssigkeitstransferbaugruppe werden direkt im Verkaufsraum mit den Thermo Scientific Standardprodukten Labtainer BPCS, Productainer BPCS, Einweg-Bioreaktoren, Mischer und Fermentoren verbunden, um ein umfassendes und vollständiges Set an Einwegprodukten zu liefern, die den Anforderungen Ihrer Einrichtung oder Ihres Prozesses gerecht werden.- Ein Satz von Produkten auf Lager reduziert die Anzahl der kundenspezifischen Lagereinheiten (SKUs), vereinfacht den Bestellprozess und reduziert die Anforderungen an die Produktlagerung
- Mehrere Produktionsstätten gewährleisten die Sicherheit der Produktversorgung
- Hergestellt unter cGMP-Bedingungen in ISO7-Reinräumen, um ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten
- Mit ISO-, USP-, EP- und ASTM-Methodedn getestet, um die Leistung zu validieren
Specifications
3,22 mm (1/8 in.) ID x 6,35 mm (1/4 in.) AD; TPE 374; 5 m (16,4 ft.); Luer | |
Erweiterungs-Set |