Learn More
Thermo Scientific™ Flüssigkeitsübertragung, Adaptersatz
Die für viele gängige Verfahren im Fertigungsbereich entwickelte Lösung, wie z. B. für Probenahme, Transfer und Füllung, kann problemlos in der erforderlichen Schlauchgröße und -länge ausgewählt werden.
Marke: Thermo Scientific™ SH31126.01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Standardprodukte für die Flüssigkeitstransferbaugruppe werden direkt im Verkaufsraum mit den Thermo Scientific Standardprodukten Labtainer BPCS, Productainer BPCS, Einweg-Bioreaktoren, Mischer und Fermentoren verbunden, um ein umfassendes und vollständiges Set an Einwegprodukten zu liefern, die den Anforderungen Ihrer Einrichtung oder Ihres Prozesses gerecht werden.- Ein Satz von Produkten auf Lager reduziert die Anzahl der kundenspezifischen Lagereinheiten (SKUs), vereinfacht den Bestellprozess und reduziert die Anforderungen an die Produktlagerung
- Mehrere Produktionsstätten gewährleisten die Sicherheit der Produktversorgung
- Hergestellt unter cGMP-Bedingungen in ISO7-Reinräumen, um ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten
- Mit ISO-, USP-, EP- und ASTM-Methodedn getestet, um die Leistung zu validieren
Spezifikation
6,35 mm (1/4 in.) ID x 11,11 mm (7/16 in.) AD bis 12,7 mm (1/2 in.) ID x 19,05 mm (3/4 in.) AD; TPE 374; 2 m (6,6 ft.); MPX bis MPC | |
Adapterset |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Flüssigkeitsübertragung, Adaptersatz > Adapterset ;6.35 mm (1/4 Zoll) Innendurchmesser x 11.11 mm (7/16 Zoll) Außendurchmesser bis 12.7 mm (1/2 Zoll) Innendurchmesser x 19.05 mm (3/4 Zoll) Außendurchmesser; C-Flex 374; 2 m (78.7 Zoll); MPX auf MPC
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur