Learn More
Thermo Scientific™ Flüssigkeitsübertragung, Adaptersatz
Die für viele gängige Verfahren im Fertigungsbereich entwickelte Lösung, wie z. B. für Probenahme, Transfer und Füllung, kann problemlos in der erforderlichen Schlauchgröße und -länge ausgewählt werden.
Marke: Thermo Scientific™ SH31121.01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Standardprodukte für die Flüssigkeitstransferbaugruppe werden direkt im Verkaufsraum mit den Thermo Scientific Standardprodukten Labtainer BPCS, Productainer BPCS, Einweg-Bioreaktoren, Mischer und Fermentoren verbunden, um ein umfassendes und vollständiges Set an Einwegprodukten zu liefern, die den Anforderungen Ihrer Einrichtung oder Ihres Prozesses gerecht werden.- Ein Satz von Produkten auf Lager reduziert die Anzahl der kundenspezifischen Lagereinheiten (SKUs), vereinfacht den Bestellprozess und reduziert die Anforderungen an die Produktlagerung
- Mehrere Produktionsstätten gewährleisten die Sicherheit der Produktversorgung
- Hergestellt unter cGMP-Bedingungen in ISO7-Reinräumen, um ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten
- Mit ISO-, USP-, EP- und ASTM-Methodedn getestet, um die Leistung zu validieren
Spezifikation
3,22 mm (1/8 in.) ID x 6,35 mm (1/4 in.) AD bis 9,52 mm (3/8 in.) ID x 15,88 mm (5/8 in.) AD; TPE 374; 1 m (3,25 ft.); Luer bis MPC | |
Adapterset |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Flüssigkeitsübertragung, Adaptersatz > Adaptersatz; 3.22 mm (1/8 Zoll) Innendurchmesser x 6.35 mm (1/4 Zoll) Außendurchmesser bis 9.52 mm (3/8 Zoll) Innendurchmesser x 15.88 mm (5/8 Zoll) Außendurchmesser; C-Flex 374; 2 m (78.7 Zoll); Luer auf MPC
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur