Learn More
Thermo Scientific™ Flüssigkeitsübertragung, Adaptersatz
Die für viele gängige Verfahren im Fertigungsbereich entwickelte Lösung, wie z. B. für Probenahme, Transfer und Füllung, kann problemlos in der erforderlichen Schlauchgröße und -länge ausgewählt werden.
Marke:  Thermo Scientific™ SH31123.01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17830577
  • 692.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Standardprodukte für die Flüssigkeitstransferbaugruppe werden direkt im Verkaufsraum mit den Thermo Scientific Standardprodukten Labtainer BPCS, Productainer BPCS, Einweg-Bioreaktoren, Mischer und Fermentoren verbunden, um ein umfassendes und vollständiges Set an Einwegprodukten zu liefern, die den Anforderungen Ihrer Einrichtung oder Ihres Prozesses gerecht werden.
  • Ein Satz von Produkten auf Lager reduziert die Anzahl der kundenspezifischen Lagereinheiten (SKUs), vereinfacht den Bestellprozess und reduziert die Anforderungen an die Produktlagerung
  • Mehrere Produktionsstätten gewährleisten die Sicherheit der Produktversorgung
  • Hergestellt unter cGMP-Bedingungen in ISO7-Reinräumen, um ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten
  • Mit ISO-, USP-, EP- und ASTM-Methodedn getestet, um die Leistung zu validieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6,35 mm (1/4 in.) ID x 11,11 mm (7/16 in.) AD bis 12,7 mm (1/2 in.) ID x 19,05 mm (3/4 in.) AD; TPE 374; 2 m (6,6 ft.); MPX bis MPC
Adapterset
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Flüssigkeitsübertragung, Adaptersatz > Adapterset ;6.35 mm (1/4 Zoll) Innendurchmesser x 11.11 mm (7/16 Zoll) Außendurchmesser bis 12.7 mm (1/2 Zoll) Innendurchmesser x 19.05 mm (3/4 Zoll) Außendurchmesser; C-Flex 374; 2 m (78.7 Zoll); MPX auf MPC