Learn More
Flufenamic acid, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
50 mg
Beschreibung
Nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Inhibits calcium-activated chloride channels (CaCCs). Also increases currents through TRPC6 channels and inhibits currents through TRPC3 and TRPC7 channels.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Flufenamic acid |
CAS | 530-78-9 |
Summenformel | C14H10F3NO2 |
Menge | 50 mg |
Synonym | flufenamic acid, fluphenamic acid, nichisedan, achless, arlef, flufacid, fullsafe, lanceat, paraflu, plostene |
InChI-Schlüssel | LPEPZBJOKDYZAD-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)NC2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F |
IUPAC-Name | 2-[3-(trifluormethyl)anilin]Benzoesäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 281.234 |
PubChem CID | 3371 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Flufenamic acid, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur