Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluconazol, 98 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Fluconazol, 98 %, ist eine Triazol-Verbindung, die hauptsächlich gegen Candida-, Coccidioides- und Cryptococcus-Arten eine antimykotische Wirkung zeigt
•Es konnte gezeigt werden, dass es die Sterol-C-14α-Demethylierung von Cytochrom P-450 in Pilzen hemmt, was zur Ansammlung von 14α-Methylsterolen in Pilzen, dem Verlust normaler Pilzsterole und der damit verbundenen fungistatischen Aktivität führt
•Hemmt zudem Cytochrom P450-Familie 2, Unterfamilie c, Mitglied 9 (CYP2C9)
•Die Demethylierung von Säugetierzellen ist deutlich weniger anfällig für die Fluconazol-Hemmung
Anwendungen
• Fluconazol weist eine fungistatische Aktivität gegen viele Pilzstämme auf, darunter Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis und Cryptococcus neoformans.
•Fluconazol beeinträchtigt die Ergosterol-Synthese in Pilzen und reguliert das Metallothionein-Gen nach unten
•In biologischen Experimenten wurde diese Verbindung zur Beurteilung der minimalen Inhibitorkonzentration in (MIC-)Assays von Pilzproben verwendet
• Wurde auch als Positivkontrolle bei antimykotischen Assays von Pflanzen verwendet
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Fluconazole |
Schmelzpunkt | 137.0°C to 141.0°C |
Verlust bei Trocknung | 1% max. (105°C, 3 h) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: <1mg/mL at 25 deg c. Other solubilities: solubility in ethanol: 61mg/mL at 25 deg c, solubility in dmso: 61mg/mL at 25 deg c |
Formelmasse | 306.27 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- Fluconazole
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.